Läs mer
EVOS™ EVOS™ Kondensorskjutare, diffusion
Beskrivning
- Används för att förbättra belysningen under vissa förhållanden
- På grund av variationer i provstorlek, färg och tjocklek kan den faktiska användningen av reglaget skilja sig från förslagen
- Avsedd för ljusfältsapplikationer med 2x eller 4x förstoring för plattfältsbelysning
Diffusionskondensatorreglage medföljer EVOS™ XL bildsystem.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kondensorskjutare |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderar | Diffuser slider, Pinhole slider, menisk slider |
| Kvantitet | 1 vardera |