Läs mer
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Produktkod. 11907285
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11907285 Varje Varje
1 options
Produktkod. 11907285 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEP4635
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komponenter tillverkade för att säkerställa bilder av publiceringskvalitet
RMS-gängade objektiv med 45 mm parfokalt avstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Linstyp Planera Achromat
Förstoring 40X
Numerisk bländare 0.65
Kvantitet Varje