Läs mer
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD
Produktkod. 11947275
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11947275 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11947275 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEP4625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komponenter tillverkade för att säkerställa bilder av publiceringskvalitet
RMS-gängade objektiv med 45 mm parfokalt avstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Linstyp Planera Fluorit
Förstoring 40X
Numerisk bländare 0.65
Kvantitet 1 st