Läs mer
EVOS™ EVOS™ 60X Objektiv, fluorit, LWD
Produktkod. 11957275
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11957275 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11957275 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEP4626
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komponenter tillverkade för att säkerställa bilder av publiceringskvalitet
RMS-gängade objektiv med 45 mm parfokalt avstånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Linstyp Planera Fluorit
Förstoring 60X
Numerisk bländare 0.75
Kvantitet 1 st
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.