Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Ljuskub, Cy5 2.0
Produktkod. 16844573
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
16844573 1 vardera
1 options
Produktkod. 16844573 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4956
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Andra generationen EVOS LED-ljuskuber ger överlägsen belysningslikformighet över synfältet, vilket resulterar i exceptionell bildkvalitet med kakelstygn.
Optimerad spektral trohet över kanaler förbättrar datakvaliteten avsevärt genom att minimera oönskad genomströmning. Liksom originaldesignen kombinerar de kondenserande optik och hårt belagda filter till en enastående ljusmotor som levererar digitalt kontrollerad fluoroforexcitation. Dessa LED-ljuskuber är bakåtkompatibla med äldre EVOS och Countess-system och kan användas med första generationens ljuskuber. Liksom de ursprungliga ljuskuberna kan dessa LED-kuber bytas av användaren och kännas automatiskt igen av instrumentet. De EVOS Ljuskub, Cy5 2.0, är idealisk att använda med Alexa Fluor 647, Cy5 , DRAQ 5, NucRed Live 647, SYTO 60 och andra fluoroforer med excitations- och emissionsmaxima nära 635 och 692 nm.
De EVOS Ljuskub, Cy5 2.0, erbjuder dig dessa viktiga fördelar:
  • Enhetlig belysning över hela synfältet för suverän bildkvalitet
  • Optimerad spektral kompatibilitet för att maximera verklig signaldetektering, samtidigt som genomströmning minimeras för bästa möjliga datakvalitet
  • En kort ljusväg som ger överlägsen detektion av fluorescerande signaler
  • Stabil belysningsintensitet över 50 000 timmar hjälper experimentell reproducerbarhet
Effektiva ljusmotorer
Den andra generationens ljuskubdesign förbättras dramatiskt jämfört med originalet. En större bländare ökar belysningens enhetlighet, vilket ger enastående bildkvalitet och konsistens. Dessutom maximerar nya LED-ljus- och filterkombinationer signal-till-bakgrundsförhållandet så kritiskt för svaga prover, vilket förbättrar datakvaliteten oavsett signalstyrka för båda EVOS och grevinna system. Genom att placera LED-ljuskuben så nära objektivtornet som möjligt minimeras antalet optiska element i ljusvägen. Högintensiv belysning över en kort ljusväg ökar effektiviteten av fluoroforexcitation, vilket ger bättre detektion av svaga fluorescerande signaler.
Hårtbelagda filterset för högre transmissionseffektivitet Hårtbelagda
filter är dyrare men har skarpare kanter och betydligt högre transmissionseffektivitet som vanligtvis resulterar i> 25 % högre ljustransmission jämfört med mjukt belagda filter. LED-lampor och filter optimerade för att maximera signalen från målfluoroforer, samtidigt som de minimerar signalen från andra färgämnen (dvs genomblödning), hjälper dig att få ljusare fluorescens, högre transmissionseffektivitet och förmåga att detektera svaga fluorescenssignaler och bättre signal-brus-förhållanden. Dessa faktorer höjer både bild- och datakvaliteter.
Kontinuerlig ljusintensitet Kvicksilverbågslampor
kan minska i intensitet med 50 % under de första 100 timmarna av drift plus, —bilder som tagits under olika sessioner kan inte kvantitativt jämföras med kvicksilverbelysning utan komplicerade kalibreringar. EVOS kuber bibehåller kontinuerlig ljuskubintensitet som ger konsekvent belysning från dag till dag och experiment-till-experiment och hjälper dig att direkt jämföra kvantitativa resultat från bilder som tagits på olika dagar. Varje ljuskub innehåller en exakt matchad uppsättning optiska komponenter för att optimera ljusstrålens position, jämnhet och intensitet. Dessa digitalt styrda ljuskällor gör det enkelt att justera ljusintensitet, exponeringstid och kameraförstärkning som kan minska fototoxicitet och fotoblekning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ LED-ljuskub
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) Countess™ III FL automatiserad cellräknare, EVOS™ M5000 bildsystem, EVOS™ M7000 bildsystem
Inkluderar Kondenserande optik, hårt belagda filter
Våglängd Ex: 635/18 Em: 692/40
Kvantitet 1 vardera