Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Ljuskub, Cy7 2.0
Produktkod. 17468092
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17468092 1 vardera
1 options
Produktkod. 17468092 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4967
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Den andra generationen EVOS LED-ljuskub ger överlägsen belysningslikformighet över synfältet, vilket resulterar i exceptionell bildkvalitet med kakelstygn. Samtidigt förbättrar optimerad spektral trohet över kanaler datakvaliteten avsevärt genom att minimera oönskad genomströmning.
  • EVOS LED-ljuskub ger överlägsen belysningslikformighet över synfältet, vilket resulterar i exceptionell bildkvalitet med kakelstygn
  • Optimerad spektral trohet över kanaler förbättrar datakvaliteten avsevärt genom att minimera oönskad genomströmning
  • Kondenserande optik och hårt belagda filter kombinerade till en enastående ljusmotor som levererar digitalt kontrollerad fluoroforexcitation
  • Dessa LED-ljuskuber är bakåtkompatibla med äldre EVOS och Countess-system och kan användas med första generationens ljuskuber
  • Liksom de ursprungliga ljuskuberna kan dessa LED-kuber bytas av användaren och kännas automatiskt igen av instrumentet
  • Idealisk att använda med Cy7 och Alexa Fluor 750 och andra fluoroforer med excitations- och emissionsmaxima nära 716 och 794 nm
  • Stabil belysningsintensitet över 50 000 timmar hjälper till med experimentell reproducerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ LED-ljuskub
Produktlinje EVOS
Excitation/Emission Ex: 716/40 Em: 794/32
För användning med (utrustning) Countess™ III FL automatiserad cellräknare, EVOS™ M5000 bildsystem, EVOS™ M7000 bildsystem
Inkluderar Kondenserande optik, hårt belagda filter
Kvantitet 1 vardera