Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Ljuskub, QDOT WB 525-800 2.0
Produktkod. 17344493
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17344493 1 vardera
1 options
Produktkod. 17344493 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4966
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
EVOS LED-ljuskuber ger överlägsen belysningslikformighet över synfältet, vilket resulterar i exceptionell bildkvalitet med kakelstygn. Samtidigt förbättrar optimerad spektral trohet över kanaler datakvaliteten avsevärt genom att minimera oönskad genomströmning.
  • Andra generationen EVOS LED-ljuskuber ger överlägsen belysningslikformighet över synfältet, vilket resulterar i exceptionell bildkvalitet med kakelstygn
  • Samtidigt förbättrar optimerad spektral trohet över kanaler datakvaliteten avsevärt genom att minimera oönskad genomströmning
  • Liksom originaldesignen kombinerar de kondenserande optik och hårt belagda filter i en ljusmotor som levererar digitalt styrd fluoroforexcitation
  • Dessa LED-ljuskuber är bakåtkompatibla med äldre EVOS och grevinna system. och kan användas med första generationens ljuskuber
  • Liksom de ursprungliga ljuskuberna kan dessa LED-kuber bytas av användaren och kännas automatiskt igen av instrumentet
  • De EVOS Light Cube, QDOT WB 525-800 2.0, är idealisk att använda med Qdot fluoroforer och andra fluoroforer med excitations- och emissionsmaxima nära 445 och 514 nm
  • LED-lamporna på EVOS systemen är klassade för> 50 000 timmar, jämfört med 300 timmar för en typisk kvicksilverlampa och 1 500 timmar för en metallhalogenlampa
EVOS LED-ljuskuber erbjuder dessa viktiga fördelar:
  • Enhetlig belysning över hela synfältet för suverän bildkvalitet
  • Optimerad spektral kompatibilitet för att maximera verklig signaldetektering, samtidigt som genomströmning minimeras för bästa möjliga datakvalitet
  • En kort ljusväg som ger överlägsen detektion av fluorescerande signaler
  • Stabil belysningsintensitet över 50 000 timmar som hjälper experimentell reproducerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 vardera