Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube Starter Kit, DAPI, GFP
Beskrivning
De EVOS Light Cube Starter Kit för DAPI och GFP innehåller två andra generationens EVOS ljuskuber: DAPI 2.0 (Kat. Nr AMEP4950) och GFP 2.0 (Kat. Nr AMEP4951). DAPI-ljuskuben är idealisk för användning med BFP, DAPI, Hoechst , LysoTracker Blå, NucBlue Levande och andra fluoroforer med excitations- och emissionsmaxima nära 357 och 447 nm. GFP-ljuskuben är idealisk att använda med AlexaFluor 488, CellTracker Green, GFP, MitoTracker Green och andra fluoroforer med excitations- och emissionsmaxima nära 482 och 524 nm.
Dessa andra generationens LED-ljuskuber är bakåtkompatibla med äldre EVOS och Countess-system och kan användas med första generationens ljuskuber. Liksom de ursprungliga ljuskuberna kan dessa LED-kuber bytas av användaren och kännas automatiskt igen av instrumentet.
EVOS Light Cube startpaket erbjuder dessa viktiga fördelar:
- Enhetlig belysning över hela synfältet för suverän bildkvalitet
- Optimerad spektral kompatibilitet för att maximera verklig signaldetektering, samtidigt som genomströmning minimeras för bästa möjliga datakvalitet
- En kort ljusväg som ger överlägsen detektion av fluorescerande signaler
- Stabil belysningsintensitet över 50 000 timmar som hjälper experimentell reproducerbarhet
- Kostnadsbesparingar jämfört med att köpa ljuskuberna individuellt
Effektiva lätta motorer
Vår andra generationens ljuskubdesign har dramatiskt en större bländare som ökar belysningslikformigheten, vilket ger enastående bildkvalitet och konsistens. Dessutom maximerar nya LED-ljus- och filterkombinationer signal-till-bakgrundsförhållandet så kritiskt för svaga prover, vilket förbättrar datakvaliteten oavsett signalstyrka för båda EVOS och grevinna system. Genom att placera LED-ljuskuben så nära objektivtornet som möjligt minimeras antalet optiska element i ljusvägen. Högintensiv belysning över en kort ljusväg ökar effektiviteten av fluoroforexcitation, vilket ger bättre detektion av svaga fluorescerande signaler.
Hårtbelagda filterset för högre transmissionseffektivitet
Hårtbelagda filter är dyrare men har skarpare kanter och betydligt högre transmissionseffektivitet som vanligtvis resulterar i> 25 % högre ljustransmission jämfört med mjukt belagda filter. LED-lampor och filter optimerade för att maximera signalen från målfluoroforer, samtidigt som de minimerar signalen från andra färgämnen (dvs genomblödning), hjälper dig att få ljusare fluorescens, högre transmissionseffektivitet och förmåga att detektera svaga fluorescenssignaler och bättre signal-brus-förhållanden. Dessa faktorer höjer både bild- och datakvaliteter.
Kontinuerlig ljusintensitet
Kvicksilverbågslampor kan minska i intensitet med 50 % under de första 100 timmarna av drift. Dessutom kan bilder som förvärvats under olika sessioner inte kvantitativt jämföras med kvicksilverbelysning utan komplicerade kalibreringar. EVOS kuber bibehåller kontinuerlig ljuskubintensitet som ger konsekvent belysning från dag till dag och experiment-till-experiment och hjälper dig att direkt jämföra kvantitativa resultat från bilder som tagits på olika dagar. Varje ljuskub innehåller en exakt matchad uppsättning optiska komponenter för att optimera ljusstrålens position, jämnhet och intensitet. Dessa digitalt styrda ljuskällor gör det enkelt att justera ljusintensitet, exponeringstid och kameraförstärkning som kan minska fototoxicitet och fotoblekning.
Billigare att äga och underhålla
LED-lamporna på EVOS systemen är klassade för> 50 000 timmar (∼ 17 år), jämfört med 300 timmar för en typisk kvicksilverlampa och 1 500 timmar för en metallhalogenlampa. Detta leder till besparingar i det övergripande underhållet av ditt instrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Filterkub |
| Produktlinje | EVOS |
| Beskrivning | DAPI och GFP ljuskuber |
| Excitation/Emission | Ex: 357/44 Em: 447/60 och Ex: 482/25 Em: 524/24 |
| För användning med (applikation) | DAPI/Texas Röd |
| För användning med (utrustning) | EVOS Bildsystem |
| Inkluderar | Kondenserande optik, hårt belagda filter |
| Kvantitet | 2 totalt kuber/kit |
Endast för forskning.