Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Fästbart mekaniskt steg
Beskrivning
De EVOS M3000 Mechanical Stage är ett valfritt tillägg till den universella, fasta scenen försedd med EVOS M3000 bildsystem. Detta mekaniska steg har XY-axelkontroller och ett ramverk för kärlhållare som rymmer vårt breda utbud av kärlhållare.
De EVOS M3000 Mechanical Stage är ett valfritt tillägg till den universella, fasta scenen försedd med EVOS M3000 bildsystem. Detta mekaniska steg har XY-axelkontroller och ett ramverk för kärlhållare som rymmer vårt breda utbud av kärlhållare. Större kärl, såsom T-75-kolvar eller plattor med flera brunnar, passar direkt på scenen. Både kärlhållare och stora kärl hålls säkert på plats av en scenklämma under drift. Den fjäderbelastade klämman tillåter snabba och enkla kärlbyten, till exempel under operationer inuti en huva eller under bearbetning av flera prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mekanisk scen |
| För användning med (utrustning) | EVOS M3000 bildsystem |
| Kvantitet | 1 etapp |
Endast för forskning.