Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System
Produktkod. 30178687
Change view
Modell:
EVOS M3000
Produktkod. Modell
30178687 EVOS M3000
1 options
Produktkod. 30178687 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMF3000
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
This package includes the EVOS M3000 Imaging System (Cat. No. AMF3000) and a Rapid Exchange (REX) extended warranty.
The EVOS M3000 Imaging System is a fully integrated digital inverted benchtop microscope for two-color fluorescence, transmitted light, phase contrast, and color imaging. It is excellent for routine cell/tissue culture imaging applications. This system combines an easy user interface with powerful machine learning capabilities that allow users to quickly verify cell appearance, quality, and growth in seconds.
De EVOS M3000 erbjuder dig dessa viktiga fördelar:
  • Enkel installation —utan underhåll, montering, justering eller kalibrering
  • Automatiserad realtidssammanflödesanalys —inkluderar förtränad maskininlärningsalgoritm som kan rapportera cellsammanflöde i synfältet när som helst. När kärlet flyttas uppdateras konfluensvärdet automatiskt (på under en sekund i genomsnitt).
  • Användardefinierad tvåfärgsfluorescens med —tillägg av EVOS ljuskuber kan två fluorescenskanaler förvärvas
  • Utrymmesbesparande design —på 12 x 19 x 13 tum. (B x D x H), systemet passar lätt på labbbänk eller i cellodlingshuv
  • Nätverkskompatibel —kan anslutas till lokalt trådlöst nätverk för sömlös dataöverföring till OneDrive™ eller Thermo Fisher Connect-konton. Alternativt erbjuder systemet ombord lagring eller export till USB .
  • Flexibilitet —välj från ett brett urval av EVOS-kompatibla objektiv (–1,25 60X) för att passa applikationer och behov av bildkvalitet
Sammanflödesanalys i realtid
Förtränad med hjälp av flera vanliga cellinjer, rapporterar konfluensverktyget automatiskt sammanflödet av kulturen när den flyttas över scenen i realtid. Detta tar bort inkonsekvens mellan flera användare och hjälper till att spara tid och energi jämfört med manuell uppskattning.
Helt integrerat bilddiagnostiksystem
De EVOS M3000 Imaging System har en högkvalitativ 10,3-tums LCD-pekskärm. Inbyggd dator och SSD (128 GB) kan bearbeta och lagra timmar av bilder i en enda session eller över flera sessioner. Den innehåller en mycket känslig CMOS-färgkamera (2 064 x 1 536 pixlars upplösning, 3,2 megapixlar) för att fånga högkvalitativa 8-bitars monokroma eller färgbilder i TIFF-, PNG- och JPG-format, förutom videoinspelning i MP4-format. Justera kontrasten och mättnaden för bilder efter förvärvet för att producera fantastiska publikationsfärdiga bilder.
Mångsidig och mycket konfigurerbar
Med ett objektivrevolver i fyra lägen och möjligheten att ta bilder i två fluorescenskanaler, genomsläppt ljus, faskontrast och färg, kan systemet enkelt konfigureras för att möta dina behov. Välj från vårt breda sortiment av högkvalitativa objektiv som har långa arbetsavstånd och är täckglaskorrigerade för användning med plastkärl eller glassidor. Detta system stöder 1,25X till 60X förstoring med akromat-, fluorit- eller apokromatkorrigering, tillsammans med över ett dussin LED-ljuskuber. Avbilda dina celler som du vill se dem.
Lätt att använda och pålitlig
De EVOS M3000 Imaging System erbjuder enkelheten med plug-and-play. Det kräver inga uppvärmnings- eller nedkylningsperioder, vilket gör att du kan ta bilder snabbt. Pekskärmen fungerar med nitrilhandskar, men systemet stöder även mus och tangentbord via USB förbindelse. De EVOS M3000 är renrumskompatibel och kan genomgå standard desinfektionsprotokoll inklusive UV och väteperoxid. Placera enheten direkt i en cellodlingshuv för snabb analys av odlingsstatus och kvalitet. En valfri mekanisk plattform (kat. nr AMEP5011) kan installeras på den fasta plattformen för enklare hantering av kärl.
Vår EVOS bildbehandlingssystem är byggda från grunden för att hjälpa till att maximera prestanda och optimera arbetsflödet. Du kommer att bli förvånad över hur lätt det här systemet är att använda och förvånad över hur extraordinära dina bilder ser ut på skärmen. Detta system tänjer på gränserna för vad ett manuellt bilddiagnostiksystem kan göra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellavbildningssystem
Produktlinje EVOS
Kamera CMOS
För användning med (applikation) Bilddiagnostik
Modell EVOS M3000
Ljuskälla LED
Förstoring 1,25 till 60X
Mål 4 Positionera tornet
Upplösning 1920 x 1200 pixlar
Etapp Fast (mekanisk tillval)
Visa 10,1 tum. LCD-pekskärm
Mått 11,7 x 12,7 x 19,1 tum.
Vikt (engelska) 18.4 lb.
Vikt (metrisk) 8.3 kg
Innehåll och lagring
EVOS M3000 bildsystem
• 10,1-tums LCD-pekskärm, 1920 x 1080 pixlars upplösning
• Inbyggd PC och SSD med 8 GB RAM, 120 GB brutto minne
• EPI Axis Shipping Restraint Block
• Cube Access Tool
• Ljuskub blank
EVOS M3000 tillbehörssats
• USB Wi-Fi Adapter (för trådlös nätverksanslutning till Connect-applikationer)
• USB 3.0 Flash Drive (för bildlagring, förladdad med användardokumentation)
• Kondensorljussköld
• UV-ljussköldsats
• Stageplatta av polykarbonat
• Universal strömförsörjning, 12V, 5A
• Nätsladd, typ B (Nordamerika)
• Blockkondensatorskjutreglage (AMEP4688)
• Kondensorreglage för 4X-mål (AMEP4738)
• Diffusionskondensatorreglage för Brightfield-applikationer (AMEPDFS1)
• EVOS Dammskydd
• Tekniskt supportkort
* Observera att en (1) landsspecifik nätsladd måste beställas separat i regioner som inte använder typ B (Nordamerika) strömkontakt:
AMEP4646 EVOS Nätsladd, typ C (Europa)
AMEP4708 EVOS Nätsladd, typ D (Indien/Sydafrika)
AMEP4645 EVOS Nätsladd, typ G (Storbritannien)
AMEP4649 EVOS Nätsladd, typ H (Israel)
AMEP4647 EVOS Nätsladd, typ I (Australien)
AMEP4782 Nätsladd, typ I (Kina, CCC-certifierad)
AMEP4786 Nätsladd typ J (Schweiz)
AMEP4648 EVOS Nätsladd, typ L (Italien)
Kvantitet 1 system