Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ M5000 bilddiagnostiksystem
Produktkod. 15945171
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15945171 1 system Varje
1 options
Produktkod. 15945171 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMF5000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M5000 Accessory Kit, EVOS™ M5000 Collateral Pack
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Cell Imaging System ger enkel, automatiserad mikroskopi inom räckhåll. Allt-i-ett-design inkluderar högupplöst fluorescensavbildning, unik färgbelysning, en komplett uppsättning fluorescerande filter och intuitiv programvara.
Bilddiagnostiksystemet EVOS M5000 erbjuder dig dessa viktiga fördelar:
  • Enkel installation—utan underhåll, montering, justering eller kalibrering
  • Användardefinierad fyrfärgsfluorescens, transmitterat ljus och färgtillämpningar
  • Autofokus, Z-stack-kapacitet, time-lapse-bilddiagnostik och enklicks-flerkanalsinspelning
  • Inbyggd programvara för insamling, analys och automatiserad cellräkning
Helt integrerat bilddiagnostiksystem
EVOS M5000-mikroskopet kombinerar precisionskomponenter med en unik modern designfunktionalitet som möjliggör högkvalitativ fluorescens och färgavbildning var som helst med oöverträffad flexibilitet. Det är ett helt integrerat bilddiagnostiksystem som kombinerar precisionsoptik, en 18,5 in. högupplöst ledad LCD-skärm och en mycket känslig 3,2 MP monokrom CMOS-kamera (2048 x 1536) med 3,45-μmpixelupplösning. Den monokroma kameran ger den bästa känsligheten för detektering av svaga fluorescenssignaler och möjliggör kvantitativ analys. Samtidigt inkluderar kondensorn ett nytt LED-baserat RGB-belysningssystem som möjliggör högkvalitativ färgbildinsamling med lågt brus med samma monokroma sensor, vilket möjliggör återgivning av sann färg i transmitterat ljus, vilket är fördelaktigt vid avbildning av färgade vävnadsprover såsom H&E-färgade vävnadssnitt.
Mångsidigt och mycket konfigurerbart
Med ett fempositions objektivtorn och förmågan att ta bilder i fyra fluorescenskanaler, faskontrast för transmitterat ljus, och färg, kan det optiska systemet enkelt konfigureras för att möta dina behov. Välj från vårt breda sortiment av högkvalitativa objektiv som har långa arbetsavstånd och är täckglaskorrigerade för användning med plastkärl eller glassidor. Tillgängligt från 1,25X till 100X förstoring med akromat-, fluorit- eller apokromatkorrigering, tillsammans med över tjugo LED-ljuskuber, är provbildsalternativen obegränsade. Utbytbara kärlhållare rymmer de flesta kärltyper och storlekar, inklusive objektglas, flerbrunnsplattor, odlingskolvar och petriskålar, och ger exakt kontroll och provinriktning genom det automatiserade steget.
Lätt att använda och pålitligt
EVOS M5000-bilddiagnostiksystemet är kraftfullt, men erbjuder enkelheten med plug-and-play. Det kräver inga uppvärmnings- eller nedkylningsperioder, vilket gör att du kan ta bilder på några minuter. De miljösäkra, kvicksilverfria LED-lamporna är klassade för 50 000 timmar och ger exceptionell stabilitet och hållbarhet—du kan slå på och stänga av enheten när du behöver ta en bild av ett prov. Den långa livslängden och låga energiförbrukningen leder till betydligt lägre driftskostnader jämfört med instrument med konventionella ljuskällor. EVOS M5000-mikroskopet är utformat av biologer för biologer med ett modernt, ikonbaserat gränssnitt och är anmärkningsvärt lätt att använda.
Uppfyllande
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Garanti
Ett års garanti (standardgaranti) ingår i ditt instrumentköp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellavbildningssystem
Produktlinje EVOS
Kamera 3,2 MP monokrom CMOS
För användning med (applikation) Bilddiagnostik
För användning med (utrustning) EVOS™
Färg Blandade färger
Modell EVOS M5000
Ljuskälla LED
Förstoring 1,25X till 100X
Mål 5-läges objektivtorn
Upplösning 1920 x 1080 pixlar
Visa 18,5 tum Ledad LCD
Mått 18 tum (B) x 23 tum (H) x 18 tum (D)
Vikt (engelska) 36 lb.
Innehåll och lagring EVOS M5000 Imaging System
• 18,5-tums ledad LCD-färgskärm, 1920 x 1080 pixlars upplösning
• Inbyggd PC med 4 GB RAM
• EPI Axis Shipping Restraint Block
• Cube Access Tool
• Light Cube Blank
• Stage Quick Release Pin
• EVOS kondensorljusskärm
EVOS M5000 Accessory Kit
• USB-WiFi-dongel
• trådlöst USB-tangentbord
• Vessel Holder for Slides (AMEPVH001)
• Universal Vessel Holder (AMEPVH009)
• EVOS Calibration Slide (AMEP4720)
• Universell strömförsörjning, 12V, 5A
• Nätsladd, typ B (Nordamerika)
• UV-skydd
• EVOS Light Shield
• Block Condenser Slider (AMEP4688)
• Condenser Slider for 4X Objectives (AMEP4738)
• Diffusion Condenser Slider for Brightfield Applications (AMEPDFS1)
• EVOS Dust Cover
• Objektivfodral med justerbara fack
• Sexkantsskruvmejsel, 2 mm
EVOS M5000 Collateral Pack
• EVOS M5000 Quick Start Guide
• EVOS M5000 Smart Start Module Flyer
• 16 GB USB 3.0-enhet med manual och tillbehörsdokumentation
• Musmatta
• Kort för teknisk support
* Observera att en (1) landsspecifik nätsladd måste beställas separat i regioner som inte använder typ B (Nordamerika) strömkontakt:
AMEP4646 EVOS Power Cord, typ C (Europa)
AMEP4708 EVOS Power Cord, typ D (Indien/Sydafrika)
AMEP4645 EVOS Power Cord, typ G (Storbritannien)
AMEP4649 EVOS Power Cord, typ H (Israel)
AMEP4647 EVOS Power Cord, typ I (Australien)
AMEP4782 Power Cord, typ I (Kina, CCC-certifierad)
AMEP4786 Power Cord typ J (Schweiz)
AMEP4648 EVOS Power Cord, typ L (Italien)
Kvantitet 1 system