Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ M7000 datoruppgradering
Produktkod. 30484924
Change view
För användning med (utrustning):
EVOS M7000 bildsystem
Produktkod. För användning med (utrustning)
30484924 EVOS M7000 bildsystem
1 options
Produktkod. 30484924 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP5023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
AMEP5023 innehåller en anpassad Dell PC och EVOS Deconvolution licens (AMEP5022).
Det senaste EVOS M7000 Imaging System drivs av en extern Dell T2 Pro-dator med Intel Core i9-processor. Dell T2 Pro-datorn erbjuder ökat minne (128 GB DDR5 RAM) och lagring (4 TB SSHD) jämfört med tidigare datormodeller, tillsammans med liknande NVIDIA Quadro RTXA4000 med 16 GB diskret videografik och Windows 11 LTSC-operativsystem.
Om du för närvarande äger ett EVOS M7000-system med en tidigare datormodell (Dell XE3, Dell 3650 eller XE4), möjliggör köpet av denna produkt en uppgradering till den senaste datorplattformen och operativsystemet som erbjuds för EVOS M7000-systemet, med fördelen av förbättrad processor och ökat minne och lagringsutrymme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) EVOS M7000 bildsystem
Inkluderar Dell XE4 PC med 2D-dekonvolutionslicens