Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ M7000 Imaging System
Produktkod. 15918206
Change view
Kvantitet:
1 system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15918206 1 system Varje
1 options
Produktkod. 15918206 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMF7000
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högpresterande, helautomatiskt, inverterat, flerkanaligt fluorescens- och transmitterat ljusavbildningssystem. Utvecklad för att möta dagens förväntningar på bildkvalitet, interaktioner med användargränssnitt, datagenereringshastighet och -flexibilitet, och värde för slutanvändaren med bara några få klick.
  • Enastående bildkvalitet och mångsidighet med ett 5-läges objektivtorn, 4-färgs LED-fluorescens och transmitterade ljuskanaler och 3,2 MP CMOS färg- och svartvita kameror
  • Exceptionell användbarhet med helautomatisk X/Y-skanningssteg, autofokus och insamlingsrutiner
  • Bildinsamling med hög hastighet i kombination med brunnsskanning i flera lägen och alternativ för Z-stack och tile-stitch ger kraft och flexibilitet till din datagenerering
  • Fullständigt integrerad time-lapse-cellavbildning live med den valfria EVOS Onstage Incubator för exakt kontroll av temperatur, gaser för normoxiska eller hypoxiska förhållanden och luftfuktighet
  • Kraftfulla bildanalysfunktioner för cellsegmentering och kvantifiering med tillvalet Celleste™ Image Analysis Software
  • Kombinerar och integrerar precisionskomponenter med en unik modern designfunktionalitet som möjliggör högkvalitativ automatisk fluorescensavbildning var som helst med oöverträffad arbetsflödeseffektivitet. Full automatisering av precisions X/Y-stegsrörelsen; byte av de 4 fluorescerande LED-ljuskuberna, 5-läges objektivtorn, fokus och exponering; och byte av den dubbla kameran gör EVOS M7000-systemet till en exceptionell plattform för en mängd krävande tillämpningar av bilddiagnostik
  • Kan programmeras för att köra brunnplattskanning, tidsförloppsexperiment och skanningar av tile-stitch/montageområde i Z-stack- och/eller time-lapse-lägen i ditt valda kärl
  • Kompatibel med alla tillbehör till föregångaren EVOS FL Auto-bilddiagnostiksystem
  • Mångsidig och mycket konfigurerbar med ett 5-läges objektivtorn och möjligheten att samtidigt ta bilder i fyra fluorescenskanaler plus transmitterat ljus
  • En omfattande uppsättning verktyg för insamling, visualisering och analys
  • Smart LED-belysningsteknik
  • Lätt att använda och pålitlig
*Observera att tre (3) landsspecifika nätsladdar måste beställas separat i regioner som inte använder typ B (Nordamerika) strömkontakt: AMEP4644 EVOS Power Cord, typ A (North America) AMEP4645 EVOS Power Cord, typ G (Storbritannien) AMEP4646 EVOS Power Cord, typ C (Europa) AMEP4647 EVOS Power Cord, typ I (Australien) AMEP4648 EVOS Power Cord, typ L (Italien) AMEP4649 EVOS Power Cord, typ H (Israel) AMEP4708 EVOS Power Cord, typ D (Indien/Sydafrika) AMEP4782 Power Cord, typ I (Kina, CCC-certifierad) AMEP4786 Power Cord typ J (Schweiz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cellavbildningssystem
Produktlinje EVOS
Kamera 3,2 MP färg-CMOS
För användning med (applikation) Neurobiologi, immunonkologi, livecellsavbildning, 3D-cellavbildning, högupplöst tile scanning, immunhistokemi (IHC)
Modell M7000
Ljuskälla LED
Förstoring 1,25X till 100X
Mål 5-läges objektivtorn
Upplösning 1920 x 1080 pixlar
Visa LCD
Innehåll och lagring
EVOS M7000 bildsystem
  • 27-tums 4K LCD-skärm med 3840 x 2160 pixlars upplösning
  • Extern Dell dator med Intel Core i9-processor, 128 GB DDR5 RAM, 4 TB SSHD och NVIDIA Quadro RTXA4000 med 16 GB diskret videografik som kör Windows 11 LTSC
EVOS M7000 Tillbehörskit
  • EVOS M7000 snabbstartsguide
  • 16 GB USB 3.0-enhet med användarmanual
  • Universal strömförsörjning, 24V, 5A
  • 3 nätsladdar för Nordamerika (typ B). *
  • USB 3.0 typ A till B-kabel
  • Displayport till displayportkabel, 6 fot
  • Kubåtkomstverktyg
  • EVOS Kalibreringsslide (AMEP4720)
  • Behållare med förvaring för två rutschkanor (AMEPVH021)
  • Behållare med förvaring för mikrobrunnsplattor (AMEPVH022). Fungerar också som adapter för fartygshållare AMEPVH001 till AMEPVH018.
  • Blockkondensatorreglage (AMEP4688)
  • Diffusor-kondensorreglage för brightfield-applikationer (AMEPDFS1)
  • Reglage för 4X-objektiv (AMEP4738)
  • EVOS Ljussköld
  • Dammskydd
  • Guide för borttagning av transportskydd
  • Musmatta
  • Tech Supportkort
  • Sladdad optisk USB mus
  • Tangentbord
* Observera att tre (3) landsspecifika nätsladdar måste beställas separat i regioner som inte använder typ B (Nordamerika) strömkontakt:
  • AMEP4644 EVOS strömkabel, typ A (Nordamerika)
  • AMEP4645 EVOS strömkabel, typ G (Storbritannien)
  • AMEP4646 EVOS Strömkabel, Typ C (Europa)
  • AMEP4647 EVOS Strömkabel, Typ I (Australien)
  • AMEP4648 EVOS Strömkabel, Typ L (Italien)
  • AMEP4649 EVOS Strömkabel, typ H (Israel)
  • AMEP4708 EVOS Strömkabel, typ D (Indien/Sydafrika)
  • AMEP4782 Nätsladd, typ I (Kina, CCC-certifierad)
  • AMEP4786 Nätsladd typ J (Schweiz)
Kvantitet 1 system