Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Objektiv startsats för fluorescens/ljusfält/faskontrast
Produktkod. 30178685
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
30178685 1 kit
1 options
Produktkod. 30178685 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP5010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Denna fluoritobjektivbunt innehåller tre objektiv och är idealisk för allmänt ljusfält (genomsläppligt ljus), faskontrast och fluorescensapplikationer.
Denna fluoritobjektivbunt innehåller tre objektiv och är utmärkt för allmänt ljusfält (genomsläppligt ljus), faskontrast och fluorescensapplikationer. Objektiven som ingår i detta paket är 4X, 10X och 20X fluorite long-working-distance (LWD) faskontrastobjektiv. LWD-mål är optimerade för avbildning av objektglas, cellodlingsskålar/-kolvar och mikrotiterplattor. Faskontrastavbildning förbättrar bildkvaliteten för svåra att se, genomskinliga prover (som celler). Alla EVOS objektiv erbjuder enastående optisk prestanda från synligt ljus till nära-infrarött ljus.
Ytterligare egenskaper hos detta EVOS målpaket:
EVOS 4X Objective, fluorit (kat.nr AMEP4980)
  • Förstoring: 4X
  • Numerisk bländare: 0,13
  • Arbetsavstånd: 10,58 mm
EVOS 10X Objective, fluorit (kat.nr AMEP4981)
  • Förstoring: 10X
  • Numerisk bländare: 0,30
  • Arbetsavstånd: 7,13 mm
EVOS 20X Objective, fluorit (kat.nr AMEP4982)
  • Förstoring: 20X
  • Numerisk bländare: 0,45
  • Arbetsavstånd: 6,12 mm
Bildkvalitet
Mikroskopobjektiv kan vara de viktigaste komponenterna i ett optiskt mikroskop eftersom de är ansvariga för primär bildbildning. Bildkvalitet är avgörande för experimentell framgång och ett krav för publicering; EVOS mål ger den kvaliteten över det synliga spektrumet till nära infrarött ljus. Denna prestanda är resultatet av åratal av perfektion av objektivtillverkning. EVOS objektiv har samma eller bättre numeriska bländare som alla andra tillverkare i samma klass, och det breda urvalet innebär att du har valmöjligheter för dina bildbehov.
Objektiva klasser
Achromat-objektiv är utmärkta för allmänna applikationer, med standardkorrigering av färg och fokus.
Fluoritobjektiv ger utmärkt upplösning och är gjorda med högre numeriska bländaröppningar än achromatobjektiv, vilket resulterar i ljusare fluorescenssignal och bildåtergivning med högre kontrast. Den högre optiska kvaliteten minskar avsevärt optiska aberrationer, och korrigeringar för färg och fokus är på högre nivåer än achromat-objektiv. Fluoritobjektiv är väl lämpade för fluorescens och krävande applikationer för genomsläppt ljus, där den högre kontrasten gör dem väl lämpade för färgavbildning.
Apochromat-objektiv tillverkas med de högsta nivåerna av upplösning, fluorescensljusstyrka och kontrast; kromatiska aberrationer är nästan eliminerade. De rekommenderas för de mest krävande applikationerna, särskilt vid förstoringar på 60x och högre. Apokromatiska objektiv är ett utmärkt val för att fånga färgbilder i vitt ljus.
Objektiv för ljusfältskontrast kontra faskontrast
Brightfield är den mest grundläggande formen av ljusmikroskopi och åstadkoms genom provabsorption av ljus. Ett område med högre densitet i ett prov kommer att absorbera mer ljus, vilket ökar kontrasten i dessa områden.
Faskontrastobjektiv är mest användbara för svårsedda, genomskinliga prover. Denna kontrastmetod åstadkoms genom att omvandla fasförskjutningar, orsakade av ljus som passerar genom ett genomskinligt prov, till ljusstyrkeförändringar (dvs. kontrast).
Långt arbetsavstånd kontra täckglaskorrigerade objektiv
Objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) är optimerade för användning genom kärl med en nominell väggtjocklek på 0,9 1,–5 mm. Detta inkluderar kärl som vanligtvis används i cellodling och cellbaserade analyser, såsom objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar, mikrotiterbrunnsplattor, etc. Täckglaskorrigerade objektiv är optimerade för användning genom #1,5 täckglas (tjocklek ca 0,17 mm). Dessa objektiv har en högre förstoring/NA-förhållande och ger högre upplösning jämfört med LWD-objektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
För användning med (utrustning) EVOS Bildsystem
Linstyp Fluorit, PH, LWD
Förstoring 4X, 10X, 20X
Innehåll och lagring • EVOS™ 4X Objective, fluorit, LWD, faskontrast, 0,13NA/10,58WD (kat.nr AMEP4980)
• EVOS™ 10X Objective, fluorit, LWD, faskontrast, 0,30NA/7,13WD (kat.nr AMEP4981)
• EVOS™ 20X Objective, fluorit, LWD, faskontrast, 0,45NA/6,12WD (kat.nr AMEP4982)
Kvantitet 1 kit
Endast för forskning.