Läs mer
EVOS™ Olympus 40X Objective, superapokromat, täckglaskorrigerad
:
Super-Apochromat objektiv
Beskrivning
- Erbjuder Apo-korrigering från UV till IR-områden
- Täckglaskorrigerat objektiv utrustad med justerbar krage för att sfäriskt korrigera för täckglasets tjocklek mellan 0,11 och 0,23 mm
- Kan ställa in kragen till tjockleken på täckglaset som används
- #1.5 täckglas har en tjocklek på 0,17 mm
- För okänd tjocklek, vrid kragen i endera riktningen medan du övervakar provets fokus
- Kompatibel med EVOS Cellavbildningssystem
- Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
- Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderar | Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor |
| Linstyp | Super-apokromat |
| Förstoring | 40X |
| Kvantitet | Varje |
| Frakt skick | Rumstemperatur |