Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ S1000 Rumsligt avbildningssystem
Beskrivning
De spektrala egenskaperna hos EVOS S1000 Imaging System möjliggör samtidig insamling och upplösning av upp till åtta fluorescensmål samt nukleär färgning (9-plex). Detta utförs i en enda förvärvsrunda, vilket undviker behovet av upprepade märknings- och bildbehandlingscykler som kan påverka vävnadsintegriteten.
EVOS S1000-systemet har en flexibel hårdvarukonfiguration som inkluderar en specialanpassad LED-baserad ljusmotor och flera dikroiska och emissionsfilter, samt en högkänslig sCMOS 4,2-megapixelkamera (6,5 m pixelstorlek μ) för att upptäcka även den mest intrikata vävnadsarkitekturen. Systemet rymmer upp till fyra rutschkanor och inkluderar tre förinställda mål (2,5X, 10X och 20X) med möjlighet att lägga till andra apokromatiska 5X- och 40X-mål.
Instrumentet styrs av S1000 EVOS spatial mjukvara, som erbjuder ett sofistikerat men enkelt gränssnitt för insamling av hela vävnadsskanningar med integrerad spektral avblandning. Mjukvaran erbjuder snabba översiktsskanningar i både transmitterad brightfield- och fluorescenslägen samt 'periskop'-läge för levande vävnadsnavigering. Den erbjuder också en sofistikerad autofokusfunktion för att möjliggöra sömnad och hela diadiavävnadsskanningar, allt sömlöst integrerat för att undvika onödiga offline-processer efter insamling.
EVOS S1000 Spatial Imaging System erbjuder dessa viktiga fördelar:
- Användarvänlig protokollbyggare som möjliggör enkel val av fluoroforer från en rullgardinsmeny för att automatiskt ställa in den optiska konfiguration som instrumentet behöver för att fånga önskad plexitet
- Intuitiv auto-exponering och kraftfulla autofokusfunktioner (laserbaserade) för att snabbt lokalisera och identifiera intresserade mål
- Rakt och konsekvent styrt arbetsflöde för spektral upplösning (via linjär avblandning) upp till 9-plex samples, med hjälp av ofärgade och enfärgade kontroller
- Standard- och färdiga protokoll för 9-plex och 7-plex avbildning, förskapade från referensvävnader, som kan användas för att börja avbilda arkiverade vävnadsprover med minimal ansträngning
- Märkbart snabb 9-plex insamling av anpassningsbara områdesskanningar eller hela diabilder med avblandning och sammanfogning utfördes automatiskt som en del av arbetsflödet för bildtagning
- Utdata från högkvalitativa, OME-TIFF-bilder (med en upplösning på 325 nm/pixel vid 20X) som redan är sammansydda, spektralt upplösta och redo att användas med vilken tredjepartsprogramvara som helst för nedströmsanalys, vilket eliminerar behovet av mellanliggande justeringar
- Full kompatibilitet med fluorescerande färgämnen från flera leverantörer, inklusive Alexa Fluor, Alexa Fluor Plus, Aluorä Spatial Amplification och Opalä-färgämnen, vilket möjliggör användning av antingen primära antikroppsfluorescenskonjugater eller metoder för rumslig förstärkningsmärkning
- Full kompatibilitet med standardfolieglasen och täckskivor och inga proprietära förbrukningsvaror behövs
- Högkänslig sCMOS-kamera (2040 x 2040 pixelupplösning, 4,2 megapixlar) med 6,5 μ meters pixelstorlek
Spektralavbildning för rumslig biologi, gjort enkelt
EVOS S1000 Spatial Imaging System utnyttjar spektralavbildningens kraft för att samtidigt upplösa 9 fluoroforer (8 proteinmål och DAPI) i en enda förvärvsrunda. Systemet är utformat för att möjliggöra färgval från mer än 30 olika fluoroforer med emissionsspektra mellan 450 och 810 nm. Den använder inbyggda spektralseparationsalgoritmer (baserade på linjär avblandning), vilket gör det möjligt att tydligt och självsäkert lösa proteinmål utan behov av iterativ märkning och avbildning, vilket hjälper till att bevara värdefulla vävnadsprover.
Den flexibla spektrala teknologin ger möjligheter att tillämpa och till och med kombinera de vävnadsmärkningsmetoder du väljer för att framgångsrikt upptäcka mål med olika uttrycksnivåer. Alla steg i förvärvsarbetsflödet, som leder till en högkvalitativ 9-plex bild, är utformade för att underlätta förståelse, även för användare som kan vara nya inom rumslig avbildning och spektral avblandning.
Framtidssäker och pålitlig hårdvara
EVOS S1000 Spatial Imaging System har en precisionsslidehållare med fyra positioner på en motoriserad, mjukvarustyrd, automatiserad scen. Instrumentet kan spektralt detektera mer än 60 olika kombinationer av excitation och emission av våglängder, vilket säkerställer att inga ytterligare filter krävs för framtida projekt inom spatial proteomik. Med en kapacitet på 5 positioner kan förstoringar anpassas mellan 2,5X och 40X med apokromat-liknande objektiv.
En högkänslig sCMOS-kamera (2040 x 2040 pixelupplösning) används för att ta 16-bitars monokroma OME-TIFF-bilder. Genererade bilder kan sparas på den interna hårddisken (2x 8-TB SSD:er för data), en extern USB enhet eller på kund-IT-godkända molnlösningar och lokala nätverk. En extern Dell™ XE4-PC-dator med 12:e generationens Intel™ Core™ i9-12900-processor, 128 GB DDR4 RAM och NVIDIA™ Quadro RTX™ A4000-grafikkort används för att driva EVOS S1000 Spatial Imaging System.
Kraftfull programvara designad för sofistikerad enkelhet
EVOS S1000 Spatial Software ger användare möjlighet att få tillgång till multiplexavbildning på vävnad på det enklaste möjliga sättet. Förvärvsgränssnittet har designats med stark vikt vid användbarhet, även för oerfarna användare och de som är nya inom spektral avblandning. Den börjar med en extremt snabb översiktsskanning som kan utföras antingen i sänd eller fluorescerande läge. Till exempel kan fyra diabilder skannas i fluorescerande läge, inklusive etiketterna, på ~180 sekunder.
Live ('periskop') läge finns tillgängligt för snabb navigering av vävnaden. Att hitta prover är snabbt och precist, med en kraftfull kombination av specialanpassad IR-laserfokus och mjukvaruautofokus. Ett guidat arbetsflöde möjliggör att processen för att skapa avblandningsmatriser kan utföras effektivt och säkert, inklusive skapandet av en rapport om avblandningskvalitetsmått med kvalitativa och kvantitativa parametrar för att utvärdera kvaliteten på den genererade spektrala avblandningsmatrisen.
EVOS S1000 Spatial Software kan användas för att köra variabel förstoring av synfält och avkastning med flera alternativ för automatiserade rutiner. Helhets-slide-stitching och upmixing sker automatiskt som en del av bildtagningen.
Beredskap för nedströmsanalys
Bilder som tagits med EVOS S1000 Spatial Imaging System kan vidare analyseras med vilken tredjepartsprogramvara som helst som stödjer pyramidal OME-TIFF-filutdata för hantering av stora multidimensionella bilddata. Exempel är Halo-mjukvaran från Indica Labs och den fritt tillgängliga öppna källkodsprogramvaran QuPath-analys.
EVOS S1000 Spatial Imaging System har byggts från grunden för att göra rumslig biologi, och särskilt proteomisk vävnadsavbildning, tillgänglig för alla laboratorier.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Konfigurerat bildsystem |
| Produktlinje | EVOS |
| Kamera | 4,2 MP högkänslig sCMOS-kamera |
| För användning med (applikation) | Fluorescens, ljusfält, faskontrast och färgavbildning av vävnadsprov |
| För användning med (utrustning) | EVOS |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Nej |
| Ljuskälla | Specialanpassad LED-motor med följande excitationsspektra: 375 nautiska mil, 405 nautiska mil, 440 nautiska mil, 500 nautiska mil, 530 nautiska mil, 630 nautiska mil och 730 nautiska mil |
| Mål | 5-positioners automatiserad (inkluderar 2,5x, 10x och 20x) |
| Etapp | Motoriserad |
| Datautgångar | Fångade bilder är standardiserade OME-TIFF-filformatbilder: råkakelplattor, oblandade, eller sydda och oblandade (om oblandade har lagts på) |
| Visa mer |
Endast för forskning.