Läs mer
EVOS™ EVOS™ Fartygshållare, KOVA™ Glasstic™ glida 10
Produktkod. 11907335
Kvantitet:
1 Hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11907335
Brand: EVOS™ AMEPVH017
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter användaren att använda olika typer av kärl för avbildning
  • Passar objektglas, cellodlingskolv eller skål, eller mikrobrunnsplatta till scenen av EVOS bildsystem för ökad precision vid provinriktning
  • Rymmer en KOVA Glasstic Bild 10
  • Lättbyta kärlhållare och scenplattor tillgängliga för denna instrumentplattform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fartygshållare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Formatera 10 diabilder
Håller 1 KOVA™ Glasstic™ Bild 10
Kvantitet 1 Hållare