Läs mer
EVOS™ EVOS™ Kärlhållare, hemocytometer
Produktkod. 11927325
Kvantitet:
1 Hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11927325
Brand: EVOS™ AMEPVH007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kolvar, brickor och petriskålar
Brett utbud av hållare hjälper till att maximera flexibiliteten hos EVOS och Micromaster™ inverterade mikroskop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fartygshållare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Formatera en hemocytometer
Håller 1 standard hemacytometer
Kvantitet 1 Hållare