Läs mer
EVOS™ EVOS™ Fartygshållare, ibidi 35 mm petriskålar
Produktkod. 11987325
Kvantitet:
1 Hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11987325
Brand: EVOS™ AMEPVH013
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kolvar, brickor och petriskålar
Brett utbud av hållare hjälper till att maximera flexibiliteten hos EVOS och Micromaster™ inverterade mikroskop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fartygshållare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Formatera Ibidi 35 mm petriskålar
Håller 4 35 mm ibidi Petriskålar
Kvantitet 1 Hållare