Läs mer
EVOS™ EVOS™ Fartygshållare Pack
Produktkod. 11530217
Change view
Kvantitet:
10 hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11530217 10 hållare Varje
1 options
Produktkod. 11530217 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEP4619
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger en tät och säker passning av objektglas, cellodlingsflaska eller skål eller mikrobrunnsplatta till scenen av EVOS bildsystem
  • Ger ökad precision vid provinriktning
  • Lätt ombytbara kärlhållare för bekväm och enkel avbildning av en rad prover
  • Inkluderar 10 mest populära EVOS fartygshållare
  • För användning med: EVOS XL Core Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System, EVOS XL bildsystem, EVOS FL Imaging System, EVOS FL färgbildsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fartygshållare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Håller T-25 kolv
Kvantitet 10 hållare