Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Kärlhållare, en 100 mm petriskål
Produktkod. 11997315
Change view
Kvantitet:
1 Hållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11997315 1 Hållare Varje
1 options
Produktkod. 11997315 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEPVH004
Beräknad leverans: 29-12-2026
För kolvar, brickor och petriskålar
Brett utbud av hållare hjälper till att maximera flexibiliteten hos EVOS och Micromaster™ inverterade mikroskop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fartygshållare
Produktlinje EVOS
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Formatera en 100 mm petriskål
Håller 1 100 mm petriskål
Kvantitet 1 Hållare