Läs mer
Thermo Scientific™ EVOS™ Fartygsplatta för stora fartyg
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Detta EVOS kärlplattan är avsedd att användas på scenen av EVOS FL färgbildsystem. Denna platta är designad för att hålla stora kärl, för ökad precision i provinriktningen och är bara en av många lätta att byta plattor och hållare tillgängliga för denna instrumentplattform. Med en åtsittande och säker passform, men ändå lätt att byta, gör dessa tillbehör bildprover i en rad kärlhållare bekväma och enkla.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fartygsplatta |
| Produktlinje | EVOS |
| Enheten håller | Stort fartyg |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Kvantitet | 1 st |