Läs mer
Invitrogen™ EVOS™ Ljuskub, vit
Beskrivning
- Innehåller unika, egenutvecklade LED-ljuskuber
- Bildfluorscensprover för specifik våglängd. Ljusmotor ger hög intensitet över en kort ljusbana som ger överlägsen fluoroforexcitation
- Varje kub innehåller en lysdiod, kondenserande optik och hårt belagda filter
- Användarbytbar och automatiskt igenkänd av systemet
- Kortare ljusväg som ger överlägsen detektering av fluorescerande signaler
- Kontinuerlig belysning som möjliggör konsekventa resultat
- 50 000+ timmars glödlampslivslängd som ger lägre driftskostnader
- Justerbar ljusintensitet som hjälper till att minska fotoblekning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | LED-ljuskub |
| Produktlinje | EVOS |
| För användning med (utrustning) | Countess™ II FL automatiserad cellräknare, EVOS™ M5000 bildsystem, EVOS™ M7000 bildsystem |
| Inkluderar | Kondenserande optik, hårt belagda filter, LED |
| Ljuskälla | Metallhalogenid (glödlampa) |
| Kvantitet | 1 st |