Läs mer
EVSCO™ Trevägs, tvåläges elliptisk ventil
Använd dessa elliptiska ventiler för vätske-, gas- och vakuumapplikationer
Brand:  EVSCO™ 98150-02
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11858083
  • 1120.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-09-2025
Beskrivning
  • Ventiler är lätta att demontera.
  • Dra helt enkelt ut handtaget och tryck din skaft genom botten så att du kan rengöra och underhålla ventilerna in-line.
  • Fyrlägesventiler är tydligt markerade med flödesmönster för att säkerställa korrekt handtagsposition.
  • Välj mellan FDA-klassade PP- eller PVDF-kroppar.
  • Alla ventiler har O-ringar gjorda av Viton , 316 SS-handtag, gängade anslutningar och icke-begränsande öppning.
Specifikationer
Specifikationer
Trevägs, tvåläges elliptisk ventil
polypropen, Viton
3/8 tum
3/8 tum NPT(F)
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
EVSCO™ Trevägs, tvåläges elliptisk ventil > 3/8 tum
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado