Läs mer
EX 527, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426569
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426569 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15426569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64753.MA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 49843-98-3 | C13H13ClN2O | 248.71 g/mol
EX-527 är en potent och selektiv sirtuin 1 (SIRT1)-hämmare (IC50 38 nM) identifierad från en screening med hög genomströmning. EX-527 är mer selektiv (200-500 gånger) för SIRT1 än för SIRT2 eller SIRT3 och har visat sig vara en potent SIRT6-hämmare som använder H3K56-deacetyleringsställebaserat substrat. EX-527 hämmar inte klass I/II HDAC-aktivitet vid koncentrationer upp till 100 uM. Förbättrar p53-acetylering som svar på DNA-skadande medel. EX-527 är racemisk; den aktiva isomeren (EX-243) ger liknande resultat och styrka medan den andra isomeren (betecknad EX-242) är inaktiv.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar EX
-527 är en potent och selektiv sirtuin 1 (SIRT1)-hämmare (IC50 38 nM) identifierad från en screening med hög genomströmning. EX-527 är mer selektiv (200-500 gånger) för SIRT1 än för SIRT2 eller SIRT3 och har visat sig vara en potent SIRT6 i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material EX 527
CAS 49843-98-3
Färg Vitt
Molekylformel C13H13ClN2O
MDL-nummer MFCD03009471
Kvantitet 10 mg
Synonym selisistat, sirt1 inhibitor iii, 1h-carbazole-1-carboxamide, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro, 6-chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-1-carboxamide, racemic, selisistat inn, 6-chloro-1,2,3,4,9-pentahydro-4ah-carbazolecarboxamide, ex-527 selisistat, ex 527 selisistat, d0e3lp, cambridge id 6859180
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and dimethyl formamide.
InChI-nyckel FUZYTVDVLBBXDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CC(C2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Cl)C(=O)N
IUPAC-namn 6-klor-2,3,4,9-tetrahydro-1H-karbazol-1-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 248.71
PubChem CID 5113032
Formel vikt 248.71
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.