Läs mer
CleanSpace™ EX Halvmasker för PAPR-systemet
Produktkod. 15910072 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15910072
Brand: CleanSpace™ PAF0063
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
EX Halvmasker är speciellt utformade för att fästa på och komplettera CleanSpace™ EX PAPR-system.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ PAPR: lätt, inga slangar eller bälten
  • Halvmasker finns i 3 storlekar för att underlätta en säker tätning och en bekväm passform
  • Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
  • Mask Fit Test-adapter tillgänglig för TSI PortaCount passformstestning
  • Lätt att ta bort för rengöring
  • Transparent och underlättar kommunikationen
  • Halvmasker klämmer snabbt fast på kraftenheterna och kan lätt lossas för rengöring
  • Mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit
  • Behandlad med en elektriskt ledande beläggning och har godkänts för användning i egensäkra miljöer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar (EN) EN 12942
Färg Klart
Produkttyp PAPR halvmask
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Gruvdrift, svetsning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, räddningstjänst, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
För användning med (utrustning) PAF-1060
IP-betyg IP66/67
Modell PAF-0063
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till 55 °C
Mått (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Vikt (metrisk) 125 g