Läs mer
CleanSpace™ EX Halvmasker för PAPR-systemet
Produktkod. 15920072 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15920072 Liten Varje
15900072 Intermediär Varje
15910072 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15920072 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF0064
Beräknad leverans: 08-12-2026
EX Halvmasker är speciellt utformade för att fästa på och komplettera CleanSpace™ EX PAPR-system.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ PAPR: lätt, inga slangar eller bälten
  • Halvmasker finns i 3 storlekar för att underlätta en säker tätning och en bekväm passform
  • Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
  • Mask Fit Test-adapter tillgänglig för TSI PortaCount passformstestning
  • Lätt att ta bort för rengöring
  • Transparent och underlättar kommunikationen
  • Halvmasker klämmer snabbt fast på kraftenheterna och kan lätt lossas för rengöring
  • Mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit
  • Behandlad med en elektriskt ledande beläggning och har godkänts för användning i egensäkra miljöer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar (EN) EN 12942
Färg Klart
Produkttyp PAPR halvmask
Storlek Liten
För användning med (applikation) Gruvdrift, svetsning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, räddningstjänst, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
För användning med (utrustning) PAF-1060
IP-betyg IP66/67
Modell PAF-0064
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till 55 °C
Mått (L x B x H) 170 x 130 x 70 mm
Vikt (metrisk) 125 g