Läs mer
CleanSpace™ Technology EX Huvudsele
Produktkod. 15940072 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PAF-1060
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15940072 PAF-1060 Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15940072 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF0073
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
EX huvudsele är gjord av TPU-plast och neopren med nylonklämmor.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Flera justeringspunkter
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Hållbar och designad för lång användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-märkning), Klassificering IP 66
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Huvudsele
För användning med (utrustning) PAF-1060
Modell PAF-0073
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Vikt (metrisk) 20 g