Läs mer
CleanSpace™ EX Power System
Produktkod. 15920102 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Kraftenhet
Produktkod.
15920102 Kraftenhet
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15920102 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17855.00 SEK
    14750.07 SEK / Paket med 1
    Save 3104.93 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Egensäker batteridriven luftrenande andningsskydd med positivt tryck (PAPR). Lämplig för användning i vissa antändbara eller potentiellt explosiva atmosfärer där det finns risk för explosion.
  • Egen säker
  • Lätt vikt och bekväm
  • Gult hölje med hög synlighet för enkel igenkänning
  • AirSensit System™ för masktryckskontroll och andningskänsligt luftflöde
  • Enknappssystem och standby- och autostart/stoppläge för snabb på-/avtagning
  • Lätt att använda stödsele
  • Höjdkompenserat filter blockerad upptäckt
  • Lång drifttid: upp till 8 timmar och snabb batteriladdning:< 2 timmar
  • Enkel och exakt kontroll av flödeskapacitet
Specifikationer
Produkttyp PAPR-montering, ingen hjälm
Modell PAF-0060
Mask säljs separat