Läs mer
EX229, MedChemExpress
Beskrivning
EX229, a Benzimidazole derivative, is a potent and allosteric activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), with Kds of 0.06 μM, 0.06 μM and 0.51 μM for α1β1γ1, α2β1γ1 and α1β2γ1 in biolayer interferometry, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | EX229 |
| CAS | 1219739-36-2 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H18ClN3O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC(OC2=NC3=CC(Cl)=C(C4=CC5=C(N(C)C=C5)C=C4)C=C3N2)=CC=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.87 |
| Formel vikt | 431.87 |
| Visa mer |