Läs mer
Isofield™ Exa 230 validerad steril öronögla renrumsansiktsmask med klämma - Kompatibel med klass A/B
Beskrivning
- Validerad steril öronögla för renrumsansiktsmask med klämma
- 230 mm längd med formbar noslist
- 3-lagers non-woven konfiguration
- Mycket effektiv bakterie- och partikelfiltrering
- Gammastrålning, minst 25 kGy
- Sterilitetssäkringsnivå 10-6
- Partikelavskiljning (Helmke trumma) Kategori I Individuellt förpackade påsar tryckta med IPA-resistent bläck för att bibehålla spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Öronöglor |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Storlek | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?