Läs mer
Exalamide, MedChemExpress
Produktkod. 16448688
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16448688 10 mg
1 options
Produktkod. 16448688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1224
MedChemExpress Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.
Exalamide (2-(Hexyloxy)benzamide), an arenecarboxamide, is a potent antifungal agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Exalamide
Fysisk form Solid
CAS 53370-90-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H19NO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-(Hexyloxy)benzamide
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (451.88 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N)C1=CC=CC=C1OCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 221.3
Formel vikt 221.3
Procent renhet 99.93%