Läs mer
Exalamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Exalamide |
| CAS | 53370-90-4 |
| Molekylformel | C13 H19 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzamide, 2-(hexyloxy)-, Benzamide, o-(hexyloxy)- (7CI), 2-(Hexyloxy)benzamide, 2-Hexoxybenzamide, 2-n-Hexyloxybenzamide, Exalamide, HBA, Hyperan, o-(Hexyloxy)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-2-3-4-7-10-16-12-9-6-5-8-11(12)13(14)15/h5-6,8-9H,2-4,7,10H2,1H3,(H2,14,15) |
| LEDER | CCCCCCOc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-hexoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.3 |
| Formel vikt | 221.1416 |