Läs mer
Exatecan mesylate, MedChemExpress
Beskrivning
Exatecan mesylate (DX8951f) is a DNA topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 2.2 μM (0.975 μg/mL). Exatecan mesylate can be used in cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Exatecan mesylate |
| CAS | 169869-90-3 |
| Färg | Light Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26FN3O7S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | DX8951f |
| Löslighetsinformation | DMSO : 11.76 mg/mL (22.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble) |
| LEDER | O=S(C)(O)=O.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C5C6=C(CC[C@@H]5N)C(C)=C(F)C=C6N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.55 |
| Visa mer |