Läs mer
Hellma Excalibur Lab Optisk nedsänkningssond
Produktkod. 15934950
Change view
Typ:
Excalibur Labb optisk immersionsprob
Produktkod. Typ
15934950 Excalibur Labb optisk immersionsprob
1 options
Produktkod. 15934950 Leverantör Hellma Leverantörsnummer LEIX02UE20AN
Beräknad leverans: 05-01-2027
Klassisk, mångsidig, all-around överföringssond för UV/VIS/NIR-serien.
  • Klassisk transmissionssond har ett brett utbud av möjliga tillämpningar.
  • Oavsett om det används i labbet, för onlineövervakning i processmiljöer eller till och med för TDA-mätningar– det är alltid rätt val.
Specifikationer
Typ Excalibur Labb optisk immersionsprob
Våglängdsområde 400 till 2300 nm
Fiberlängd 1,8 m externa fiberoptiska kablar med SMA kontakter
Material Optiskt material: Kvarts, sondkropp: rostfritt stål (316 L)
Väglängd 2 mm
Spektralområde 210 till 1100 nm, låg solarisering
Temperaturgräns Upp till 150 °C