Läs mer
Klever Excel Plus metalldetekterbar
Produktkod. 17739027
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17739027 Blått
1 options
Produktkod. 17739027 Leverantör Klever Leverantörsnummer PLS40030MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 SEK
    4133.97 SEK / Paket med 50
    Save 736.03 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Klever Excel Plus MD är en säkerhetskniv med dolt blad och därmed högsta säkerhetsnivå. Det skyddar människor och material på samma gång.
  • Tack vare den bredare bladmataren kan även tjockare material skäras enkelt och säkert.
  • På grund av den metalldetekterbara plasten är säkerhetskniven mycket väl lämpad för användning inom livsmedels-, kemi- eller läkemedelsindustrin.
  • Engångsprodukten skär upp till dubbelväggig wellpapp, film, tejp, bandtejp, etc.
  • Med praktisk ögla för snörning eller upphängning.
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetskniv
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått