Läs mer
Cytiva ExcelGel 12 to 14%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel
Produktkod. 10574955 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
3/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Kvantitet unitSize
10574955 3/förp. Paket med 3
1 options
Produktkod. 10574955 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17123601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separation Range: 12 to 116 Mr; Separation Type: Denaturing; For Use With: IPG Strips
  • Precast SDS-polyacrylamide gels available in 12.5% homogeneous and 12-14% gradient form
  • Perform second-dimension separations using precast gels together with 7, 11, 18, or 24 cm IPG strips (not included)
  • Provided fully hydrated and ready to use
  • Configure Multiphor II with MultiTemp III Thermostatic Circulator and the programmable EPS 1001 power supply for reproducible running conditions
Beställningsinfo
Order IPG strips separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel Procent 12 to 14%
Gel Tjocklek 0.5 mm
Gel typ Tris-Acetate
Separationsintervall 12 to 116 Mr
Separationstyp Denaturing
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 3/förp.
Staplingszon 40mm, 5% T/3% C
Förvaringskrav 4-30°C
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Längd (engelska) 7 in.
Längd (engelska) Gel 7 in.
Längd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) Gel 18 cm
Bredd (engelska) 9.6 in.
Width (engelska) Gel 9.6 in.
Bredd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) Gel 24.5 cm
Produkttyp Homogeneous Page
För användning med (utrustning) IPG Strips