Beskrivning
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
- Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
- Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
- ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
Specifikationer
Specifikationer
| Kassettmaterial | Polyester |
| Beskrivning | ExcelGel precast gels for SDS-PAGE |
| Gel Procent | 12.5% |
| Gel Tjocklek | 0.5 mm |
| Gel typ | Tris-acetat |
| Separering av | Protein |
| Separationsintervall | 15 to 40 kDa |
| Separationstyp | Denaturerande |
| Wells | 25-brunn |
| För användning med (applikation) | Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-90 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 90% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.