Läs mer
Cytiva ExcelGel 12.5%, Tris-Acetate, Protein Gel, 1-well
Produktkod. 11575035 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
11575035 6/förp. Paket med 6
1 options
Produktkod. 11575035 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17600221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separation Range: 10 to 120 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Multiphor II Electrophoresis Unit, ExcelGel SDS BufferStrips
Beställningsinfo
Order IPG strips separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kassettmaterial Polyester
Gel Procent 12.5%
Gel Tjocklek 0.5 mm
Gel typ Tris-Acetate
Separering av Protein
Separationsintervall 10 to 120 kDa
Separationstyp Denaturing
Wells 1-well
För användning med (applikation) SDS-PAGE
Material Polyacrylamide
Kvantitet 6/förp.
Staplingszon 77mm, 12.5/2% T/% C
Förvaringskrav 2° to 8°C
Längd (engelska) 4.3 in.
Längd (engelska) Gel 4.3 in.
Längd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) Gel 11 cm
Bredd (engelska) 9.8 in.
Width (engelska) Gel 9.8 in.
Bredd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) Gel 25 cm
Produkttyp Homogeneous Page
För användning med (utrustning) Multiphor II Unit, ExcelGel SDS BufferStrips