Läs mer
Cytiva ExcelGel 15%, Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Produktkod. 11763339 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Wells:
25-brunn
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Wells unitSize
11763339 25-brunn Paket med 6
1 options
Produktkod. 11763339 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80126201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separation Range: 3 to 8 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kassettmaterial Polyester
Gel Procent 15%
Gel Tjocklek 0.5 mm
Gel typ Tris-Acetate, plus Ethylene Glycol
Separering av Protein
Separationsintervall 3 to 8 kDa
Separationstyp Denaturing
Wells 25-brunn
För användning med (applikation) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Material Polyester Film
Molekylvikt (g/mol) 71.08
Kvantitet 6/Pk.
Staplingszon 7.5% T/3% C
Förvaringskrav 2° to 8°C
Tjocklek (engelska) 0.019 in.
Längd (engelska) 4.3 in.
Längd (engelska) Gel 4.3 in.
Längd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) Gel 11 cm
Bredd (engelska) 9.8 in.
Width (engelska) Gel 9.8 in.
Bredd (metrisk) 25 cm
Bredd (metrisk) Gel 25 cm
Produkttyp Homogeneous Page
För användning med (utrustning) Immobiline DryStrip Gels