Läs mer
Cytiva ExcelGel 8 to 18%, Tris-Acetate, 0.5 mm, Protein Gel, 25-well
Produktkod. 11733339 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet unitSize
11733339 6/förp. Paket med 6
1 options
Produktkod. 11733339 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 80125553
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separation Range: 15 to 200 kd; For Use With: Immobiline DryStrip Gels
Three homogeneous and one gradient polyacrylamide gel for horizontal electrophoresis of SDS denatured proteins; also for separation of nucleic acids in the base pair range 50-1500
  • Homogeneous 7.5, 12.5, and 15% gels have 25 preformed sample wells for sample volumes from up to 17μL for quick, easy sample application
  • Gradient gel uses sample application strips (26 samples up to 40μL, 52 samples up to 20μL), paper pieces, or sample droplets; recommended for use with Immobiline DryStrip gels
  • ExcelGel SDS Homogeneous 15% is also designed for separation of peptides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kassettmaterial Polyester
Beskrivning ExcelGel precast gels for SDS-PAGE
Gel Procent 8 to 18%
Gel Tjocklek 0.5 mm
Gel typ Tris-Acetate
Separering av Protein
Separationsintervall 15 to 200 kDa
Wells 25-well
För användning med (applikation) Analytical Chemistry and Research, Research Horizontal Electrophoresis of SDS Denatured Proteins
Material Polyester film
Kvantitet 6/förp.
Staplingszon 5% T/3% C
Förvaringskrav 20 - 30°C
Tjocklek (engelska) 0.019 in.
Längd (engelska) 4.3 in.
Längd (engelska) Gel 4.3 in.
Längd (metrisk) 110 mm
Längd (metrisk) Gel 11 cm
Bredd (engelska) 9.6 in.
Width (engelska) Gel 9.6 in.
Bredd (metrisk) 24.5 cm
Bredd (metrisk) Gel 24.5 cm
Produkttyp Gradient Page
För användning med (utrustning) Immobiline DryStrip Gels
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-90 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 90% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.