Läs mer
Cytiva ExcelGel DNA Analysis Kit
Produktkod. 10227654 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10227654 1 vardera 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10227654 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17119807
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provide fast, easy, high resolution and reproducible manual analysis of DNA fragments in polyacrylamide gels
Kits are intended for use with Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System. Provide more reliable results than those obtained with agarose electrophoresis: optimal separation range is 50-500 base pairs (bp), with resolution of 6-8 bp in the 100–200 bp range.
  • Achieve high throughput with precast gels with 48 preformed 5-7μL sample wells
  • DNA fragments can be visualized in about 120 minutes
  • Silver staining following separations yields high senstivity and permanent documentation of results
  • Gel dimensions: 250 x 110 x 0.5 mm
  • Gels offers long shelf life--up to 24 months
ExcelGel™ (12.5% gel) Kit
  • Offers the convenience of a ready-to-use gel; no need to handle buffer and rehydration solutions
  • Used in a variety of DNA techniques: SSCP, RAPD, and VNTR
  • Includes five ExcelGel 48S gels and 12 buffer strips, and instructions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Multiwell
Separationsintervall 100 to 1500 bp
Wells 48-well
För användning med (applikation) Multiphor™ II Flatbed Electrophoresis System
Kit Innehåll Five ExcelGel 48S gels with 48 5 to 7μL wells, six anode Buffer strips and six cathode Buffer strips and manual
Material ExcelGel 48S
Kvantitet 1 vardera
Produkttyp Precast Gel
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ExcelGel DNA Analysis Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • EUH208-Innehåller Akrylamid. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.,Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.,Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.,Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter..,Innehållet/behållaren lämnas till som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella ochinternationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide