Läs mer
Cytiva ExcelGel SDS Buffer Strips
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Designed for use with ExcelGel Precast Gels for SDS-PAGE
- Include strips for both anode and cathode
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Multiphor II Flatbed Electrophoresis System |
| Produkttyp | ExcelGel SDS Buffer strips |
| Formulering | Acrylamide 0.55% |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 6-pack |
| Förvaringskrav | Cool, dry place |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ExcelGel SDS Buffer Strips
- Fara
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- EUH208-Innehåller Akrylamid. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Acrylamide
- UNKNOWN ACUTE-75 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.