Läs mer
Eppendorf™ Excella™ E24 Incubator Shaker
Produktkod. 11320065
Change view
Bana:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
11320065 19 mm Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11320065 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer M13520002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Temperature-controlled flask shaker provides precison control at an affordable price. Eppendorf™ Excella™ E24 Incubator Shaker is designed with a thermostat fail-safe and an open lid cutoff switch for safety.
  • Precisely controlled temperature
  • Uniform temperature control
  • Rapid temperature recovery
  • Thermostat fail-safe device turns off heaters if high temperature is exceeded
  • Open lid cutoff swotch immediately stops agitation when the lid is opened
  • RS-232 provided for data logging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 50 to 400 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Ambient +7° to 60°C
Håller 2.8 L
Produkttyp Incubator Shaker
Temperaturnoggrannhet 0.1°C at 37°C
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 76 cm
Höjd (metrisk) 61 cm
Bredd (metrisk) 56 cm
Vikt (metrisk) 60 kg
Modell Excella E24
Visa LED
För användning med (utrustning) Interchangeable platforms, clamps, and test tubes
Fuktighetsområde 20 to 80%, Non-condensing
Plattform stil 46 x 46 cm Shaker
Timerintervall 0.01 to 99.9 hr.