Läs mer
Eppendorf™ Excella™ E24R Incubator Shaker
Produktkod. 11330065
Change view
Temperaturområde (metriskt):
Omgivningstemperatur -15 °C till 60 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11330065 Omgivningstemperatur -15 °C till 60 °C Varje
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11330065 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer M13520006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Specifikationer
Bana 19 mm
Hastighetsintervall 50 to 400 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur -15 °C till 60 °C
Håller 2.8 L
Produkttyp Incubator Shaker
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 76.2 cm
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (metrisk) 56 cm
Modell Excella E24R
Visa LED
För användning med (utrustning) Interchangeable platforms, clamps, and test tubes
Timerintervall 0.01 to 99.9 hr.