Läs mer
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Analytisk Balans
Produktkod. 15906375 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Change view
Kapacitet:
220 g
Modell:
XPR205
Läsbarhet:
0.01 mg
Stabiliseringstid:
2 sek
Produktkod. Kapacitet Modell Läsbarhet Stabiliseringstid
15906375 220 g XPR205 0.01 mg 2 sek
1 options
Produktkod. 15906375 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30355411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543409.31 SEK
    447189.09 SEK / Paket med 1
    Save 96220.22 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Excellence XPR Analytical Balances är mycket effektiva med exceptionell användarhantering och en rad funktioner, inklusive automatisk statisk detektion, guidad nivåutjämning och LabX-mjukvarukompatibilitet.
METTLER TOLEDO Excellence XPR Analytical Balances har ett läsbarhetsintervall på 0,01 mg till 0,1 mg, balansklara StatusLight varningar, enkel enstegsdosering med ErgoClips, och StaticDetect, vilket signalerar en varning om elektrostatiska laddningar överskrider fördefinierade gränser. Den SmartGrid hängande vägpannan eliminerar luftströmmar och stabiliserar temperaturen för mycket noggrann vägning av små prover. Fästbara ErgoClip korgar begränsar risker för kontaminering och provförlust för säker och effektiv dosering. Avancerad användarhantering inom den 7-tums pekskärmen ger enkel åtkomst till balansinställningar och toleranser.
  • Balanstyp: Analytisk balans (4- och 5-platssbalanser)
  • Vägpanna: SmartGrid vägpanna
  • Kalibreringstyp: Intern
  • Anslutningstyp: USB-B (till enheten); RS232 (integrerad/valfri); USB-A (till enheten); Bluetooth (tillval); Ethernet (LAN)
  • Display: 7 tum färgad TFT-pekskärm med avancerad användarhantering för att öka effektiviteten
Se hur den rankas i vår balanslinje:
  • XPR Excellence Analytiska Balanser
  • XPR-E Essentiella Analytiska Vågor
  • MX-saldon Advanced Analytical
  • MR Advanced Analytical Balances
  • MA Standard Analytiska Vågor
  • FE Standard Analytiska Vågor
  • LA Standard Analytiska Vågor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP, ISO 9001, UL, CSA
Anslutningstyp USB, LAN, PS/2, RS232-kompatibel
Kapacitet 220 g
Visningstyp Färg TFT-pekskärm
Läsbarhet 0.01 mg
Inkluderar Balans, strömkabel, användarmanual, produktionsintyg, konformitetsdeklaration, ErgoClip korg, SmartPrep (2), pincett, stekspade (2), borste
Material Gjutet aluminium
Modell XPR205
Stabiliseringstid 2 sek
Typ Analysvåg
Längd (metrisk) 53 cm
Bredd (engelska) 14,6 tum
Bredd (metrisk) 37 cm
Höjd (engelska) 18,1 tum
Höjd (metrisk) 46 cm
Vikt (metrisk) 12.260 kg
Elektriska krav 110/230 V 50/60 Hz