Beskrivning
METTLER TOLEDO Excellence XPR-mikrovågar ger mycket noggrann vägning av mycket små prover – modellerna inkluderar XPR6UD5, XPR10 och XPR2. Den unika och bekväma tvåterminallayouten gör att du kan placera huvuddisplayen borta från kontaminering, medan SmartView-terminalen sitter ovanför vägningscellen för enkel åtkomst. Förenkla doseringen och minska spill med automatiska dragskyddsdörrar. Vägplåten och dragskyddets delar kan tas bort för enkel rengöring.
- Balanstyp: Excellence XPR Microbalances
- Läsbarhet: 0,5 μg läsbarhet (6-plats balans)
- Dokumentationstyp: Utskrift, grundläggande elektronisk dokumentation, automatisk dokumentation (21 CFR Part 11-kompatibel)
- Display: Två skärmar – Main och SmartView-terminalerna
Nyckelfunktioner:
- Automatisk dragsköld
- LabX-kompatibel
- Lätta balansfunktioner
- Lösenordsskydd
- Användarhantering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 6.1 g |
| Läsbarhet | 0.0005 mg |
| Linjäritet | 0.003 mg |
| Min. Provvikt | 0.06 mg |
| Modell | XPR6UD5 |
| Stabiliseringstid | <8 sekunder. |
| Typ | Ultra Mikrobalans |
| Diameter (engelska) Yttre Pan | 1,1 tum |
| Diameter (metrisk) yttre panna | 27 mm |