Läs mer
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Produktkod. 10024092 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Inkluderar:
med cirkulationspump
utan cirkulationspump
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
10024092 10 l utan cirkulationspump Varje
10778873 7 l utan cirkulationspump Varje
10633913 14 l utan cirkulationspump Varje
10195892 22 l utan cirkulationspump Varje
10544463 29 l utan cirkulationspump Varje
10105282 45 l utan cirkulationspump Varje
10424622 45 l med cirkulationspump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10024092 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WNE10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Specifikationer
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 10 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderar utan cirkulationspump
Material Stainless Steel
Modell WNE 10
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 356 mm
Bredd (metrisk) Interiör 210 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (metrisk) 13 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.2 kW
Frekvens 50/60 Hz