Läs mer
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Inkluderar:
med cirkulationspump
utan cirkulationspump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
- Shaking device option
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Kapacitet (metrisk) | 45 l |
| Certifikat och efterlevnad | CE, VDE, GS |
| Visa | Digital LED |
| För användning med (applikation) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Inkluderar | utan cirkulationspump |
| Material | Stainless Steel |
| Modell | WNE 45 |
| Temperatur (metrisk) Max | 95°C |
| Temperaturupplösning | ±0.1°C |
| Visa mer |