Läs mer
Memmert™ Excellent Series Water Baths
Produktkod. p-8001995 Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Inkluderar:
med cirkulationspump
utan cirkulationspump
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10024092
missing translation for 'mfr': Memmert™ WNE10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ Excellent Series Water Baths offer multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
  • Shaking device option
Specifications
Controllertyp Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 10 l
Certifikat och efterlevnad CE, VDE, GS
Visa Digital LED
För användning med (applikation) For mining, food and beverage, temperature control
Inkluderar utan cirkulationspump
Material Stainless Steel
Modell WNE 10
Temperatur (metrisk) Max 95°C
Temperaturupplösning ±0.1°C
Längd (metrisk) 578 mm
Längd (metrisk) Interiör 350 mm
Bredd (metrisk) 356 mm
Bredd (metrisk) Interiör 210 mm
Höjd (metrisk) 238 mm
Höjd (metrisk) interiör 140 mm
Djup (metrisk) interiör 350 mm
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (metrisk) 13 kg
Spänning 230 V
Wattal 1.2 kW
Frekvens 50/60 Hz